Principaux documents
66411
Sigma-Aldrich
Methylcyclohexanone
mixture of isomers, ≥98.0% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (GC)
Composition
3-methylcyclohexanone, ~70%
4-methylcyclohexanone, ~30%
Indice de réfraction
n20/D 1.446
pb
167-169 °C (lit.)
Densité
0.914 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1CCC(=O)CC1.CC2CCCC(=O)C2.CC3CCCCC3=O