Principaux documents
65200
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenylacetic acid
purum, ≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
Homoanisic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.17
Beilstein:
1101737
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (T)
pb
140 °C/3 mmHg (lit.)
Pf
84-86 °C (lit.)
84-86 °C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par