63260
Sodium maleate dibasic
purum p.a., anhydrous, ≥98.0% (NT)
Synonyme(s) :
Maleic acid disodium salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Qualité
purum p.a.
Pureté
≥98.0% (NT)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Cd: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1-;;
Clé InChI
MSJMDZAOKORVFC-UAIGNFCESA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?