Takes the place of USP fluid D for Simplate sample preparations.
63010BC
Supplement D, SimPlate®
BioControl, For use with SimPlate Yeast & Mold Color Indicator
Synonyme(s) :
Supplement
20,80 €
About This Item
20,80 €
Produits recommandés
Matériaux
plastic vial (containing dehydrated culture media)
Forme
liquid
Durée de conservation
6‑36 mo.
Conditionnement
bottle of 1 40 mL
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems 63010-200
Conditions de stockage
protect from light
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with SimPlate (66007BC)
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
molds
yeasts
Catégories apparentées
Description générale
Application
Composants
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable