Documents
62103
Supelco
Lewatit® TP 207 sodium form
sodium form
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Niveau de qualité
Description
weakly acidic cation exchanger
Forme
particles (spherical)
Humidité
53-58%
Technique(s)
LPLC: suitable
Perte
45-60% loss on drying, 110 °C
Matrice
styrene-divinylbenzene (macroporous)
Groupe de la matrice active
iminodiacetic acid functional group
Taille des particules
400-1250 μm
Capacité
2.2 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
affinity
Application
Résine chélatante spécialement étudiée pour la fixation sélective des cations de métaux lourds dans des solutions faiblement acides ou basiques
Informations légales
Lewatit is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)