Documents
62096
Supelco
Lewatit® MonoPlus M 500 chloride form
Cl--form, strongly basic
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
Niveau de qualité
Forme
beads
Technique(s)
LPLC: suitable
Perte
45-60% loss on drying, 110 °C
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
quaternary amine
Taille des particules
575 μm std dev ±50
Capacité
1.0 meq/mL
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
Provides the filter bed with special properties: high exchange rate, very high utilization of the total capacity, low amount of washing water needed, almost linear skin-friction gradient for the entire heightof bed, very good separation of the components in the mixed-bed filter.; anion exchange resin of gel type; spherical particles of the same diameter (monodispers)
Application
Résine échangeuse d′anions fortement basique pour utilisation dans les applications à lit simple ou mixte, avec une bonne efficacité de régénération. La bande de granulométrie monodispersée engendre un lit avec d′excellentes caractéristiques de filtration pour une utilisation intensive et de bonnes séparations.
Informations légales
Lewatit is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)