490474
Oxygen-18O2
97 atom % 18O
Synonyme(s) :
18O Labeled oxygen
1 360,00 €
About This Item
1 360,00 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.11 (vs air)
Pureté isotopique
97 atom % 18O
Essai
99% (CP)
Forme
gas (Compressed)
pb
−183 °C (lit.)
Pf
−218 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[18O]=[18O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+2,2+2
Clé InChI
MYMOFIZGZYHOMD-XPULMUKRSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Standard 1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L.
Because of the relatively low cylinder pressures, care must be taken when extracting this product from the cylinder.
Produits recommandés
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Raccord cannelé
Régulateur
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable