Principaux documents
61827
Supelco
2,6-Bis{[bis(2-pyridylmethyl)amino]methyl}-4-methylphenol
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
H-bpmp
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H34N6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
530.66
Beilstein:
5321807
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
solid
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Chaîne SMILES 
Cc1cc(CN(Cc2ccccn2)Cc3ccccn3)c(O)c(CN(Cc4ccccn4)Cc5ccccn5)c1
InChI
1S/C33H34N6O/c1-26-18-27(20-38(22-29-10-2-6-14-34-29)23-30-11-3-7-15-35-30)33(40)28(19-26)21-39(24-31-12-4-8-16-36-31)25-32-13-5-9-17-37-32/h2-19,40H,20-25H2,1H3
Clé InChI
SAJIFZPINIDYBV-UHFFFAOYSA-N
Application
Higly selective colorimetric dye for quantitve phosphate measurements in all kind of aqueous samples at pH 7.0. The indicator system is prepared by simply mixing H-bpmp, zinc perchlorate, and pyrocatechol violet in water in a 1:2:1 molar ratio.[1]
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Synthesis and Properties of binuclear Cobalt (II) Oxygen Adduct with 2, 6-bis [bis (2-pyridylmethyl) aminomethyl]-4-methylphenol.
Suzuki, Masatatsu, Hajime Kanatomi, and Ichiro Murase.
Chemistry Letters (Jpn), 10 (12), 1745-1748 (1981)
Naked-eye detection of phosphate ions in water at physiological pH: a remarkably selective and easy-to-assemble colorimetric phosphate-sensing probe.
Min Su Han et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(20), 3809-3811 (2002-10-19)