Documents
61410
Supelco
trans,trans-2,4-Nonadienal
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH=CHCH=CHCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pureté
≥90.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.515-1.525
n20/D 1.5207 (lit.)
Point d'ébullition
97-98 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)\C([H])=C([H])\C([H])=C(/[H])CCCC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h5-9H,2-4H2,1H3/b6-5+,8-7+
Clé InChI
ZHHYXNZJDGDGPJ-BSWSSELBSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Remarque sur l'analyse
contains up to 5.0% water (calculated from elemental analysis)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)