613053
Sodium acetate solution
NMR reference standard, 50 mM in D2O (99.9 atom % D), water 1 %, NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Produits recommandés
Qualité
NMR reference standard
analytical standard
Niveau de qualité
Composition
water, 1%
Concentration
50 mM in D2O (99.9 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
3 mm × 8 in.
Adéquation
suitable for NMR (reference standard)
Format
single component solution
Chaîne SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Quantité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable