Principaux documents
60800
Supelco
Gel de silice sur feuilles CCM en aluminium
silica gel 60 matrix, L × W 10 cm × 20 cm, with fluorescent indicator 254 nm
Synonyme(s) :
TLC cards Silica gel
20 EA
96,20 €
96,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 EA
96,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
96,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
aluminum support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Qualité
with fluorescent indicator 254 nm
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 20 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
10 cm × 20 cm
Épaisseur de la couche
200 μm
Plaque/Plateau, L × l
10 cm × 20 cm
Taille des particules
8.0-12.0 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Description générale
Silica gel is a rigid 3D network of colloidal silica.[1] It is exclusively used as a support material for the active titanium(III) centers in Ziegler-Natta catalysts. Silica gel allows a controlled fragmentation resulting in the formation of uniform polymer particles with narrow particle size distribution and high bulk density.[2] Silica gel is widely used as layer material for TLC. Plaster of Paris is generally used as binding agent to hold silica gel firmly to the TLC plates. Silica gel is applied as sorbent to the aluminium foils.[3]
Application
Silica gel on TLC Alu foils may be used to perform thin layer chromatography.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Joseph C. Touchstone
Practice of Thin Layer Chromatography (1992)
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)