60805
Gel de silice sur feuilles de CCM/TLC en aluminium
silica gel 60 matrix, L × W 20 cm × 20 cm
Synonyme(s) :
Silica gel coated aluminum TLC sheets
155,00 €
About This Item
155,00 €
Matériaux
aluminum support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Conditionnement
pkg of 25 sheets
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
20 cm × 20 cm
Épaisseur de la couche
200 μm
Plaque/Plateau, L × l
20 cm × 20 cm
Taille des particules
8.0-12.0 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Catégories apparentées
Description générale
- Outstanding wettability (even for 100% aqueous visualisation reagents)
- Easy and precise cutting (no flaking of silica)
- Excellent separation efficiency and reproducibility from batch to batch
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable