60660
3-sn-Phosphatidylethanolamine solution
from soybean, ≥97.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
Synonyme(s) :
L-α-Cephalin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
soybean
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
Forme
liquid
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-23-25-27-29-31-33-40(43)49-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41)36-46-39(42)32-30-28-26-24-22-16-14-12-10-8-6-4-2/h38H,3-37,41H2,1-2H3,(H,44,45)/t38-/m1/s1
Clé InChI
NJGIRBISCGPRPF-KXQOOQHDSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable