60134
Chlorure de potassium solution
conductance standard A acc. to ISO 7888, 0.1 M KCl
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Concentration
0.1 M KCl
Conductivité
12.90 mS/cm at 25 °C
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Chaîne SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?