59886
Anaerobe Indicator Test Strips
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Indicator Test for Anaerobic Atmosphere
About This Item
Produits recommandés
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of (100 Test Strips per package)
Application(s)
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.