Principaux documents
59802
Supelco
(1S,2R,5R)-(+)-Isomenthol
analytical standard
Synonyme(s) :
(1S,2R,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.27
Numéro Beilstein :
1902291
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Activité optique
[α]20/D 25.5±2.0°, c = 0.5 in ethanol
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤5.0% water
Point d'ébullition
218-219 °C (lit.)
Pf
77-83 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9-,10+/m1/s1
Clé InChI
NOOLISFMXDJSKH-BBBLOLIVSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable