Arrived in timely manner, correctly contained & labeled
235180
(1S,2S,5R)-(+)-Neomenthol
≥95%
Synonyme(s) :
(+)-Neomenthol, (1S,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, D-Neomenthol, [1S-(1β,2β,5α)]-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
200,00 €
About This Item
200,00 €
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.8 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
liquid
Activité optique
[α]22/D +17.3°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
pb
95 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
−22 °C (lit.)
Densité
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10+/m1/s1
Clé InChI
NOOLISFMXDJSKH-UTLUCORTSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter