Principaux documents
58087
Supelco
Phosphate de sodium dibasic dihydrate
suitable for HPLC, LiChropur
Synonyme(s) :
sec-sodium phosphate, Hydrogénophosphate de disodium dihydrate, Hydrogénophosphate disodique dihydrate, Phosphate disodique
50 G
34,80 €
250 G
110,00 €
34,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
34,80 €
250 G
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Na2HPO4 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.99
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.21
34,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98.5-102.0% (T)
Fabricant/nom de marque
LiChropur
Technique(s)
HPLC: suitable
pH
8.8-9.4
Solubilité
H2O: 10%, clear, colorless
λ
10 % in H2O
Absorption UV
λ: 230 nm Amax: ≤0.1
λ: 260 nm Amax: ≤0.06
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 320 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
Chaîne SMILES 
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
Clé InChI
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable