56481
Cellobiose Disks
suitable for microbiology, Sterile filter paper discs impregnated with cellobiose
Synonyme(s) :
Carbohydrate discs
99,50 €
About This Item
99,50 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Gamme de produits
BioChemika
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditionnement
pkg of 10 × 25 discs
Technique(s)
microbe id | utilization test: suitable
Application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Klebsiella spp.
bacteria
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.