Principaux documents
56168
Supelco
Camphor benzalkonium methosulfate
analytical standard
Synonyme(s) :
4-[(2-Oxo-3-bornylidene)methyl]phenyltrimethylammonium methyl sulfate, N,N,N-Trimethyl-4-(2-oxoborn-3-ylidenemethyl)anilinum methyl sulfate, N,N,N-Trimethyl-4-[(4,7,7-trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl]benzenaminium methyl sulfate, BCM
25 MG
209,00 €
209,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
209,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H28NO · CH3SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.54
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352212
Nomenclature NACRES :
NA.24
209,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤3.0% water
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
[O-]S(=O)(OC)=O.CC1(C)[C@]2([H])CC[C@@]1(C)C(/C2=C\C3=CC=C([N+](C)(C)C)C=C3)=O
InChI
1S/C20H28NO.CH4O3S/c1-19(2)17-11-12-20(19,3)18(22)16(17)13-14-7-9-15(10-8-14)21(4,5)6;1-5(2,3)4/h7-10,13,17H,11-12H2,1-6H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/b16-13-;
Clé InChI
BPDGKTMMBDRVHQ-UNVLYCKESA-M
Description générale
Camphor benzalkonium methosulfate (CBM) is a highly photostable, fat-soluble organic ultraviolet (UV) filter approved for use in sunscreens/cosmetics to absorb UV rays. CBM is one of the most effective UV absorbers which offers protection against UVB radiations.[1][2]
Application
Camphor benzalkonium methosulfate may be used as a reference material for the determination of the analyte in sunscreen products by liquid-chromatographic method.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
A reliable and environmentally-friendly liquid-chromatographic method for multi-class determination of fat-soluble UV filters in cosmetic products
Chisvert A, et al.
Analytica Chimica Acta, 790(10), 61-67 (2013)
The degradation products of UV filters in aqueous and chlorinated aqueous solutions
Santos A, et al.
Water Research, 46(10), 3167-3176 (2012)