Principaux documents
05846
Supelco
Iscotrizinol
analytical standard
Synonyme(s) :
4,4-[[6-[[4-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]carbonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino]bisbenzoic acid 1,1′-bis(2-ethylhexyl) ester, 4,6-Bis[4-(2-ethylhexyloxycarbonyl)anilino]-2-[4-(tert-butylaminocarbonyl)anilino]-1,3,5-triazine, Bis(2-ethylhexyl) 4,4‘-[(6-{[4-(tert-butylcarbamoyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]dibenzoate, Diethylhexyl butamido triazone
25 MG
364,00 €
364,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
364,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C44H59N7O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
765.98
Beilstein:
11322517
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
364,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(Nc2nc(Nc3ccc(cc3)C(=O)NC(C)(C)C)nc(Nc4ccc(cc4)C(=O)OCC(CC)CCCC)n2)cc1
InChI
1S/C44H59N7O5/c1-8-12-14-30(10-3)28-55-39(53)33-18-24-36(25-19-33)46-42-48-41(45-35-22-16-32(17-23-35)38(52)51-44(5,6)7)49-43(50-42)47-37-26-20-34(21-27-37)40(54)56-29-31(11-4)15-13-9-2/h16-27,30-31H,8-15,28-29H2,1-7H3,(H,51,52)(H3,45,46,47,48,49,50)
Clé InChI
OSCJHTSDLYVCQC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Iscotrizinol is an organic chemical ultraviolet (UV) filter approved for use in sunscreens to absorb UVB and some UVA radiations.[1][2]
Application
Iscotrizinol may be used as a reference material for the determination of the analyte in the marine sediments by liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).[3]
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Trade-offs in ecosystem impacts from nanomaterial versus organic chemical ultraviolet filters in sunscreens
Hanigan D, et al.
Water Research, 139, 281-290 (2018)
Sunscreen use: controversies, challenges and regulatory aspects
Loden M, et al.
British Journal of Dermatology, 165(2), 255-262 (2011)
Environmental occurrence and distribution of organic UV stabilizers and UV filters in the sediment of Chinese Bohai and Yellow Seas
Apel C, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 235, 85-94 (2018)