Principaux documents
53527
Sigma-Aldrich
L-Homocysteine thiolactone hydrochloride
≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
L-2-Amino-4-mercaptobutyric acid 1,4-thiolactone hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H7NOS · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.63
Beilstein:
3911455
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥99.0% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +22.5±1°, c = 2.5% in 5 M HCl
Technique(s)
LC/MS: suitable
Couleur
white
Pf
185-191 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl[H].N[C@H]1CCSC1=O
InChI
1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1
Clé InChI
ZSEGSUBKDDEALH-DFWYDOINSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable