52458
DL-2-Aminoadipic acid
analytical standard
Synonyme(s) :
DL-α-Aminoadipic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Pureté
≥99% (TLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
196-198 °C (lit.)
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(CCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
OYIFNHCXNCRBQI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable