Principaux documents
51844
Supelco
Multielement-Standardlösung IV für ICP
TraceCERT®, in 10% nitric acid
Synonyme(s) :
Multi-element reference solution 4 for ICP
100 ML
148,00 €
148,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
148,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
148,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
in 10% nitric acid
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Composition
Al, 40 mg/L
As, 40 mg/L
B, 100 mg/L
Ba, 40 mg/L
Be, 10 mg/L
Cd, 10 mg/L
Co, 10 mg/L
Cr, 20 mg/L
Cu, 20 mg/L
Fe, 100 mg/L
Mn, 10 mg/L
Ni, 20 mg/L
Pb, 40 mg/L
Se, 100 mg/L
Tl, 100 mg/L
V, 40 mg/L
Zn, 100 mg/L
Technique(s)
ICP: suitable
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
multi-component solution
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Application
  • Advanced Preconcentration Techniques for Trace Metal Analysis: Research employing Schiff base functionalized silica gel demonstrated enhanced preconcentration and separation of metals like Cu, Ni, and Cd from pharmaceutical and water samples, leveraging IC multi-element standards for calibration. This method is crucial for ensuring compliance with pharmaceutical quality control standards and environmental safety regulations (Tokay and Bağdat, 2022).
Notes préparatoires
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Autres remarques
For a complete product listing of our TraceCERT range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates please visit our inorganic TraceCERT website
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Risques supp
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Behrouz Tajdar-Oranj et al.
Environmental science and pollution research international, 25(31), 30928-30937 (2018-09-05)
In the current study, the concentration of heavy metals including lead (Pb), chromium (Cr), cadmium (Cd), and aluminum (Al) in commonly instant noodles consumed in Iran (either imported from other countries or produced in Iran) was investigated by acid digestion
Linalool modifies the nicotinic receptor?ion channel kinetics at the mouse neuromuscular junction
Re.L, et al.
Pharmacological Research, 42, 177-181 (2000)
Hassan Nasirian et al.
Environmental monitoring and assessment, 188(2), 107-107 (2016-01-23)
The Shadegan and Hawr Al Azim wetlands are important natural resources in southwestern Iran, yet relatively little work has been done to assess ecosystem health of the wetlands. Bed sediment from both wetlands was sampled in individual months between October
Anti-inflammatory activity of linalool and linalyl acetate constituents of essential oils
Peana.T.A, et al.
Phytomedicine, 9, 721-726 (2002)
Reza Shokoohi et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 211, 111939-111939 (2021-01-22)
It has been documented that arsenic has a potential risk to human health and identified as a risk factor for hearing impairment. However, there are few studies that confirm the ototoxic effect of arsenic, especially on the human auditory system.
Questions
  1. What is the elemental composition and respective concentration of 51844-100 ML multi element std. Solution 4 for ICP?
    1 answer
    1. The elemental composition and respective concentrations for this product are located above, in the 'PROPERTIES' section, under composition. The lot specific certified values are reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/51844#product-documentation