500399
ProClin™ 200
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, pkg of 3.6 L
Synonyme(s) :
1.5% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Durée de conservation
18 mo.
Contient
3% Mg and Cu salts
Composition
CMIT/MIT, 1.5%
Conditionnement
pkg of 3.6 L
Paramètres
operating temperature at <45 °C
Matrice
Water
operating pH range
2.5-8.5
Plage de pH
1.7-3.7
Point d'ébullition
100 °C
Pf
-3 °C
Solubilité
water: soluble
Densité
1.02 g/cm3
Application
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?