Principaux documents
799130
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one solution
pkg of 110 kg, ProClin preservative for use in IVD manufacturing, MIT 9.5 %
Synonyme(s) :
9.5% solution of 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one solution
110 KG
27 530,00 €
27 530,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
110 KG
27 530,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NB.34
27 530,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
3 yr
Composition
MIT, 9.5%
Conditionnement
pkg of 110 kg
Paramètres
<90 °C operating temperature
Couleur
colorless to light yellow
Matrice
Water
Plage de pH de fonctionnement
2-12
Plage de pH
3-6
pb
100 °C/1.013 hPa
Pf
-20--15 °C
Solubilité
water: soluble at 20 °C
Densité
1.020 g/cm3 at 25 °C
Application
ProClin preservatives are immediately microstatic upon contact with microbial organisms as a result of their ability to quickly penetrate cell membranes and inhibit specific enzymes crucial to cellular respiration. Multiple specific sites of ProClin toxicity prevent microorganisms from developing high levels of resistance, making ProClin highly efficient even over extended storage periods of your IVD components.
Informations légales
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
Clause de non-responsabilité
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada′s Pest Management Regulatory Agency, Turkey′s Biocidal Products Regulation, Korea′s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable