49868
2′-Aminoacetophenone
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Acetylaniline
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.613-1.619
n20/D 1.614 (lit.)
Point d'ébullition
85-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,9H2,1H3
Clé InChI
GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)