487163
Chloroforme solution
NMR reference standard, 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
NMR reference standard
analytical standard
Niveau de qualité
Concentration
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Chaîne SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clé InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Quantité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?