47748
D-(−)-fructose
tested according to Ph. Eur.
Synonyme(s) :
D-lévulose, Fructose
About This Item
Produits recommandés
Agence
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Niveau de qualité
Forme
solid
Impuretés
≤0.5% water
Couleur
colorless
Plage de pH utile
5.0-7.0 (25 °C, 18 g/L)
Pf
119-122 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
alcohol: soluble 1 gm in 15 ml
methanol: soluble 1 gm in 14 ml
H2O: freely soluble
acetone: freely soluble (Hot)
acetone: slightly soluble
pyridine: soluble
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?