47390
2-Fluorophenyl 2-nitrophenyl ether
Selectophore™, ≥98.0%
Synonyme(s) :
FNDPE, 2-Fluoro-2′-nitrodiphenyl ether
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore™
Pureté
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Forme
liquid
Densité
1.315 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1Oc2ccccc2F
InChI
1S/C12H8FNO3/c13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)14(15)16/h1-8H
Clé InChI
XVZDYNSMGNIZSS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
257.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
125.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves