46732
Salbutamol hemisulfate salt
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
α1-[(tert-Butylamino)methyl]-4-hydroxy-1,3-benzenedimethanol hemisulfate salt, Albuterol sulfate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2ccc(O)c(CO)c2
InChI
1S/2C13H21NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;1-5(2,3)4/h2*4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
BNPSSFBOAGDEEL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRB2(154)
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable