46046
α-tert-Butyl-β-(4-chlorobenzyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Paclobutrazol
84,50 €
About This Item
84,50 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Description
mixture of stereo isomers
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(C(C)(C)C)C(N1N=CN=C1)CC2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C15H20ClN3O/c1-15(2,3)14(20)13(19-10-17-9-18-19)8-11-4-6-12(16)7-5-11/h4-7,9-10,13-14,20H,8H2,1-3H3
Clé InChI
RMOGWMIKYWRTKW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Apple juice samples by matrix solid-phase dispersion (MSPD) and gas chromatography-mass selective detection (GC-MSD) with electron impact (EI) ionization.[2]
- Processed fruits and vegetables by miniaturized extraction-partition and liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) equipped with multiple reaction monitoring (MRM) detection.[3]
- Crops[4] and soya grains[5] by LC-ESI-MS/MS with MRM detection.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable