45989
3-Nitroaniline
analytical standard
Synonyme(s) :
3-Aminonitrobenzene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Pression de vapeur
1 mmHg ( 119 °C)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
111-114 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Nc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H,7H2
Clé InChI
XJCVRTZCHMZPBD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney,Liver,Heart,Blood
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
384.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
196.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges