Principaux documents
45753
Supelco
Flusilazole
PESTANAL®, analytical standard
100 MG
90,30 €
90,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
90,30 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H15F2N3Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.39
Beilstein:
5824097
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
90,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
C[Si](Cn1cncn1)(c2ccc(F)cc2)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C16H15F2N3Si/c1-22(12-21-11-19-10-20-21,15-6-2-13(17)3-7-15)16-8-4-14(18)5-9-16/h2-11H,12H2,1H3
Clé InChI
FQKUGOMFVDPBIZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Flusilazole is an organosilicon fungicide, which belongs to the class of sterol demethylation inhibitors. Its mode of action involves the inhibition of lanosterol 1,4-α-demethylation in fungal sterol biosynthesis.[1]
Application
Flusilazole may be used as a reference standard for the determination of flusilazole in water samples using solid-phase extraction (SPE) method using multi-walled carbon nanotubes as adsorbent coupled with high-performance liquid chromatography (HPLC).[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Cymoxanil PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34326
Cymoxanil
Determination of pyrazole and pyrrole pesticides in environmental water samples by solid-phase extraction using multi-walled carbon nanotubes as adsorbent coupled with high-performance liquid chromatography.
Ma J, et al.
Journal of Chromatographic Science, 53(2), 380-384 (2014)
Sensitivity of Venturia inaequalis isolates from British Columbia to flusilazole and myclobutanil.
Sholberg LP and Haag DP
Canadian Journal of Plant Pathology, 15(2), 102-106 (1993)
E Menegola et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 15(4), 421-427 (2001-08-08)
Triazole-derivatives are antimycotics used in agriculture as well as in clinical and veterinary therapy. The aim of the present work is the in vitro comparative study of the teratogenic activity of triazole (the parental compound), flusilazole (an agricultural triazole mono-derivative
J J Anderson et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 47(6), 2439-2446 (2000-05-04)
[Phenyl(U)-(14)C] and [triazole(3)-(14)C]flusilazole ([(bis 4-fluorophenyl)]methyl(1H-1,2,4-triazole-1-ylmethyl)silane; I) were extensively metabolized when fed to lactating goats (Capra hircus). The primary metabolites identified in goat tissues and milk were bis(4-fluorophenyl)(methyl)silanol (II) and 1H-1,2,4-triazole (III). Concentrations of total radiolabeled residues in the milk ranged
Chen Wang et al.
Environmental monitoring and assessment, 185(11), 9169-9176 (2013-05-10)
In this paper, dissipation dynamic and terminal residue of flusilazole in mandarin and soil, as well as residue distribution of flusilazole in mandarin, were studied at three sites in China. Mandarin peel, mandarin pulp, whole mandarin, and soil samples were