45439
1,3-Dichloropropane
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Trimethylene dichloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
pb
120-122 °C (lit.)
Pf
−99 °C (lit.)
Densité
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
ClCCCCl
InChI
1S/C3H6Cl2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
Clé InChI
YHRUOJUYPBUZOS-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
96.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
36 °C - closed cup