44964
2,2,4-Triméthylpentane
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
Synonyme(s) :
Isooctane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
analytical standard
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Pression de vapeur
41 mmHg ( 21 °C)
Température d'inflammation spontanée
745 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
6 %
Fabricant/nom de marque
H&D Fitzgerald Ltd.
Indice de réfraction
n20/D 1.391 (lit.)
Point d'ébullition
98-99 °C (lit.)
Pf
−107 °C (lit.)
Densité
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Format
mixture
Chaîne SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Clé InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
- Manufactured and verified in anISO 17025 accredited laboratory, as per UKAS
- Carries an associated uncertaintyof +/- 0.010 Kg/m3
- Provided in a sealed glassampoule of 10 mL to assure safe delivery
- Accompanied with a certificate of analysis (CoA)having information on the expiry date for an effective audit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?