44925
DL-Homocysteine
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Amino-4-mercaptobutyric acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (T)
Activité optique
[α]/D 0±1°, c = 1 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
amino acids, peptides, proteins
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white to off-white
Pf
232-233 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC(CCS)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)
Clé InChI
FFFHZYDWPBMWHY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?