42641
(Z)-3-Methylglutaconic acid
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2Z)-3-Methyl-2-pentenedioic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Pf
147-151 °C
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C/C(CC(O)=O)=C/C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-4(2-5(7)8)3-6(9)10/h2H,3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/b4-2+
Clé InChI
WKRBKYFIJPGYQC-DUXPYHPUSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)