Principaux documents
403601
Supelco
Gel de silice
high-purity grade, pore size 100 Å, 70-230 mesh
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352309
ID de substance PubChem :
Qualité
high-purity grade
Fabricant/nom de marque
EMD Millipore®
Taille des particules
63-200 μm
70-230 mesh
Dimension de pores
100 Å
pb
2230 °C
Pf
>1600 °C
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Adapté à la chromatographie en basse pression
Caractéristiques et avantages
La taille des pores permet de faire passer des molécules plus importantes ainsi que des réactifs de greffage, que sur des silices de 60Å
Informations légales
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable