39774
4-Ethylguaiacol
analytical standard
Synonyme(s) :
4-Ethyl-2-methoxyphenol, NSC 82313
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.528 (lit.)
n20/D 1.529
Point d'ébullition
234-236 °C (lit.)
Pf
15 °C (lit.)
Densité
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C9H12O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h4-6,10H,3H2,1-2H3
Clé InChI
CHWNEIVBYREQRF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Commercial soy sauce using gas chromatography-olfactometry (GC-O).
- Red wine using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- Apple cider using gas chromatography-olfactometry (GC-O) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
226.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?