Principaux documents
39730
Supelco
2,2-Dimethylbutane
analytical standard
Synonyme(s) :
Neohexane
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Beilstein:
1730736
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit 39730 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.97 (vs air)
Pression de vapeur
5.35 psi ( 20 °C)
Essai
≥98.0%
Température d'inflammation spontanée
797 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
~7.7 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.369 (lit.)
n20/D 1.369
pb
50 °C (lit.)
Pf
−100 °C (lit.)
Densité
0.649 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
petroleum
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-5-6(2,3)4/h5H2,1-4H3
Clé InChI
HNRMPXKDFBEGFZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Produits recommandés
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-20.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-29 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Michael H Abraham et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(3), 478-485 (2007-06-05)
Values of in vitro gas to lung partition coefficients, K(lung), of VOCs have been collected from the literature. For 44 VOCs, application of the Abraham solvation equation to log K(lung) yielded a correlation with R(2)=0.968 and S.D.=0.25 log units. Combination