Principaux documents
38788
Supelco
Copper(II) Ionophore V
Selectophore, function tested
Synonyme(s) :
2-(1,4,8,11-Tetrathiacyclotetradec-6-yloxy)hexanoic acid, 2-(3,6,10,13-Tetrathiacyclotetradec-1-oxy)hexanoic acid, TTCTOHA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H30O3S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
Selectophore
Niveau de qualité
Qualité
function tested
Chaîne SMILES 
CCCCC(OC1CSCCSCCCSCCSC1)C(O)=O
InChI
1S/C16H30O3S4/c1-2-3-5-15(16(17)18)19-14-12-22-10-8-20-6-4-7-21-9-11-23-13-14/h14-15H,2-13H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
ZIRYKADCKCUEGL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Copper(II) Ionophore V is a calboxylated thiacrown ether.[1]
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Synthesis of thiacrown ether carboxylic acids and their characteristics as extractants for metal ions.
Saito, Keiitsu, et al.
Analytica Chimica Acta, 299, 137-144 (1994)
Copper(II)-selective electrodes based on a novel charged carrier and preliminary application of field-effect transistor type checker
Wakida, S., et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 130, 187-192 (2008)