20909
Cadmium ionophore I
Selectophore™
Synonyme(s) :
N,N,N′,N′-Tetrabutyl-3,6-dioxaoctanedi(thioamide), ETH 1062
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore™
Forme
powder
Pf
34-36 °C
Chaîne SMILES
CCCCN(CCCC)C(=S)COCCOCC(=S)N(CCCC)CCCC
InChI
1S/C22H44N2O2S2/c1-5-9-13-23(14-10-6-2)21(27)19-25-17-18-26-20-22(28)24(15-11-7-3)16-12-8-4/h5-20H2,1-4H3
Clé InChI
NKWPVGBRWCCVGT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)