38753
Bisphenol AP
analytical standard
Synonyme(s) :
4,4′-(1-Phenylethylidene)bisphenol, Bisphenol AP
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
188-191 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(c1ccccc1)(c2ccc(O)cc2)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C20H18O2/c1-20(15-5-3-2-4-6-15,16-7-11-18(21)12-8-16)17-9-13-19(22)14-10-17/h2-14,21-22H,1H3
Clé InChI
VOWWYDCFAISREI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Urine samples[1] and beverages[3] using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Wastewaters using gas-chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).[4]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable