Merck
Passer à
450421
4,4′-Cyclohexylidenebisphenol
98%
Synonyme(s) :
Bisphenol Z
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
63,40 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H10(C6H4OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.35
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
212-677-1
MDL number:
63,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
98%
mp
190-192 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2(CCCCC2)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C18H20O2/c19-16-8-4-14(5-9-16)18(12-2-1-3-13-18)15-6-10-17(20)11-7-15/h4-11,19-20H,1-3,12-13H2
InChI key
SDDLEVPIDBLVHC-UHFFFAOYSA-N
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
450464450456450502
assay
98%
assay
99%
assay
99%
assay
98%
mp
190-192 °C (lit.)
mp
135-139 °C (lit.)
mp
188-191 °C (lit.)
mp
162-165 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe