Documents
38382
Supelco
Cinnamyl alcohol
reference material
Synonyme(s) :
3-Phenyl-2-propen-1-ol
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH=CHCH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.18
Numéro Beilstein :
1903999
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.6 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Point d'ébullition
250 °C (lit.)
Pf
30-33 °C (lit.)
Densité
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7,10H,8H2/b7-4+
Clé InChI
OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
258.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
126 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)