32967
Bispyribac-sodium
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Sodium 2,6-bis(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyloxy)benzoate
80,30 €
About This Item
80,30 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
[Na+].COc1cc(OC)nc(Oc2cccc(Oc3nc(OC)cc(OC)n3)c2C([O-])=O)n1
InChI
1S/C19H18N4O8.Na/c1-26-12-8-13(27-2)21-18(20-12)30-10-6-5-7-11(16(10)17(24)25)31-19-22-14(28-3)9-15(23-19)29-4;/h5-9H,1-4H3,(H,24,25);/q;+1/p-1
Clé InChI
FUHMZYWBSHTEDZ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Water samples[2] and agricultural products[3][4][5] by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Fruits and vegetables by liquid chromatography–quadrupole-time of flight–mass spectrometry (LC-QTOF-MS) with automated detection.[6]
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable