37212
Ammonium test kit Quantofix®
10-400 mg/L (ammonium)
Synonyme(s) :
Quantofix® Ammonium test kit
About This Item
Produits recommandés
Description
semi-quantitative
Analyte(s) spécifique(s)
ammonium
Plage de mesure
10-400 mg/L (ammonium)
Application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
general analytical
Méthode de détection
colorimetric
Description générale
Kit including reagents and test sticks for 100 tests.
Storage:
Avoid exposing the sticks to sunlight and moisture. Store the kit below +30 °C in a dry place.
Gradation:
0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 400 mg/l NH4+
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable