37052
Desnitro-imidacloprid hydrochloride
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
1-(2-Chloro-pyridin-5-yl-methyl)-2-imino-imidazolidine hydrochloride
366,00 €
About This Item
366,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl.Clc1ccc(CN2CCNC2=N)cn1
InChI
1S/C9H11ClN4.ClH/c10-8-2-1-7(5-13-8)6-14-4-3-12-9(14)11;/h1-2,5H,3-4,6H2,(H2,11,12);1H
Clé InChI
HAFNUTBIMPVXKF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.