37046
Butamifos
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
O-Ethyl O-(5-methyl-2-nitrophenyl) N-sec-butylphosphorothionoamidate, O-Ethyl O-6-nitro-m-tolyl sec-butylphosphoramidothioate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOP(=S)(NC(C)CC)Oc1cc(C)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H21N2O4PS/c1-5-11(4)14-20(21,18-6-2)19-13-9-10(3)7-8-12(13)15(16)17/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3,(H,14,21)
Clé InChI
OEYOMNZEMCPTKN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable